Learn More
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecano, TRC
Código de producto. 30356859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356859 10 mg 10 miligramos
30350596 50 mg 50 miligramos
30355011 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41749310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-75-9
Fórmula molecular C8H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 192.26
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etanola
SMILES NCCOCCOCCOCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1474