Learn More
1,11-bis(metanosulfoniloxi)-3,6,9-trioxandecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,11-Bis(methanesulfonyloxy)-3,6,9-trioxandecane |
| CAS | 55400-73-2 |
| Fórmula molecular | C10 H22 O9 S2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | Metanosulfonato de 2-[2-[2-(2-metilsulfoniloxietoxi)etoxi]etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0705 |