Learn More
1,11-bis(maleimido)tetraetilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,11-Bis-maleimidotetraethyleneglycol |
| CAS | 86099-06-1 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O7/c19-13-1-2-14(20)17(13)5-7-23-9-11-25-12-10-24-8-6-18-15(21)3-4-16(18)22/h1-4H,5-12H2 |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1CCOCCOCCOCCN2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-[2-[2-(2,5-dioxopirrol-1-il)etoxi]etoxi]etoxi]etil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 352.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1271 |