Learn More
1,11,12,12a-tetrahidro-benzopiren-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,11,12,12a-Tetrahydro-benzopyren-3-one |
| CAS | 853925-19-6 |
| Fórmula molecular | C20H16O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,11,12,12a-Tetrahydro-benzo[a]pyren-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-4,6,9,11-12H,5,7-8,10H2 |
| SMILES | O=C1CCC2CCc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| Nombre IUPAC | 2,11,12,12a-tetrahidro-1H-benzo[a]piren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1201 |