Learn More
(1,10-fenantrolina)(trifluorometil)cobre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)copper |
| CAS | 1300746-79-5 |
| Fórmula molecular | C13H8CuF3N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1,10-Phenanthroline-kN1,kN10)(trifluoromethyl)copper Coordination Compound |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8N2.CF3.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1(3)4;/h1-8H;; |
| SMILES | FC(F)(F)[Cu].c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23 |
| Nombre IUPAC | 1,10-fenantrolina;trifluorometilcobre |
| Peso molecular (g/mol) | 312.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.9936 |