Learn More
1,10-fenantrolina, TRC
Código de producto. 30423933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423933 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29504010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H8 N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
SMILES c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
Peso molecular (g/mol) 180.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0687
Porcentaje de pureza >95