Learn More
Monohidrato monoclorhidrato de 1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477717 100 g 100 g
11457717 5 g 5 g
11467717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16254.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate is used as an analytical reagent for colorimetric determination of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato monoclorhidrato de 1,10-fenantrolina se utiliza como reactivo analítico para la determinación colorimétrica del hierro.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Almacénese en un recipiente cerrado herméticamente en un área fresca y bien ventilada, lejos del aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18851-33-7
Fórmula molecular C12H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 234.683
Número MDL MFCD00150061
Clave InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina;hidrato;clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 4007967
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.68 (216.66 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%