Learn More
1,10-fenantrolina monohidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10171910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Jarra para polvos de plástico
Vial
Tamaño de la unidad:
1 g
100 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10171910 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 GR
10498410 1 g Vial 1 g
11498952 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10171910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2200/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    62.30€ / 5 g
    Ahorro 22.15€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 5144-89-8
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00149973
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina; hidrato
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Punto de fusión 97 °C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,23g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline