Learn More
1,10-fenantrolina, monohidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15528824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528824 10 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 10 g
1 options
Código de producto. 15528824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor T17002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline, Monohydrate
CAS 5144-89-8
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C12H10N2O
Número MDL MFCD00149973
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina; hidrato
Peso molecular (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™