Learn More
1,10-Fenantrolina monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498106 50 g 50 g
11488106 10 g 10 g
11408116 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14140.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.42€
    225.65€ / 50 g
    Ahorro 50.77€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-fenantrolina monohidrato es útil para estudiar las interacciones entre ADN y proteínas debido a su actividad nucleasa. Se utiliza como indicador de redox y reactivo en el ensayo de espectrofotometría de plata. Actúa como ligando quelante en la determinación de Fe, Pd y V. También actúa como inhibidor de la metaloproteinasa de matriz. Es un reactivo fotométrico para el hierro, que forma un quelante rojo con ion ferroso (hierro II).
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y metanol. Ligeramente soluble en agua y benceno.
Notas
Las soluciones de trabajo de 1,10-fenantrolina monohidrato pueden mantenerse estables durante unos días a temperaturas refrigeradas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5144-89-8
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00149973
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline monohydrate
Punto de fusión 97°C to 101°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 4008096
Índice Merck 14,7214
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone and methanol. Slightly soluble in water and benzene.
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23 (180.21 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%