Learn More
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 10-Phenanthroline monohydrate |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 97.0°C to 101.0°C |
| Color | Crema blanquecino |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 23,227 |
| Mostrar más |