Learn More
1,10-Fenantrolina Maleimida, TRC
Código de producto. 30428258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428258 10 mg 10 miligramos
30428598 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29505510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351870-31-0
Fórmula molecular C16H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 275.26
Sinónimo 1-(1,10-Phenanthrolin-5-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Nombre IUPAC 1-(1,10-fenantrolina-5-il)pirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)N4C(=O)C=CC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline Maleimide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9N3O2/c20-13-5-6-14(21)19(13)12-9-10-3-1-7-17-15(10)16-11(12)4-2-8-18-16/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0695