Learn More
1,10-Fenanttrolina Clorhídrica Monohidrato, 99,5 a 102% (cálculo sobre sustancia seca), Solstice
Código de producto. 15683170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15683170 5 g Frasco de vidrio 5 g
15663170 10 g Frasco de vidrio 10 g
15673170 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310435G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo de la Farmacopea Europea, para determinación espectrofotométrica, 99,5-102 % (calc. sobre sustancia seca)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18851-33-7
Fórmula molecular C12H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 234.683
Número MDL MFCD00150061
Clave InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina;hidrato;clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Punto de fusión 224 °C a 225 °C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 4007967
Formula Weight (peso de la fórmula) 234,68g/mol
Porcentaje de pureza 99,5 a 102% (cálculo sobre sustancia seca)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate