Learn More
Hidratato de 1,10-fenantrolina, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10548630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548630 5 g Jarra de plástico para polvo 5 GR
1 options
Código de producto. 10548630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2190/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
5g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 5144-89-8
Punto de fusión 97°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C12H10N2O
Número MDL MFCD00149973
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina hidrato
Peso molecular (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline