Learn More
Solución ferrosa de 1,10-fenantrolina 0,025 M, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10244490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10244490 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10244490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2220/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
CAS 14634-91-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C36H24FeN6O4S
Número MDL MFCD00036428
Color Rojo
Clave InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Nombre IUPAC hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato
Peso molecular (g/mol) 692.53
PubChem CID 84567
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.53g/mol