Learn More
1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471920 100 g 100 g
11451920 5 g 5 g
11461920 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13163.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,10-fenantrolina se utiliza como agente quelante, utilizado como ligandos de nitrógeno bidentado en reacciones de tipo Heck como alternativa a los ligandos de fosfina. Se utiliza ampliamente como indicador de los reactivos de alquilitio y como inhibidor de las enzimas de metalopeptidasa. También se utiliza en las formulaciones de análisis en industrias de usuarios finales como las de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-71-7
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00011678
Clave InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline
Punto de fusión 116°C to 119°C
Punto de ebullición >330°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 126461
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7214
Información de solubilidad Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%