Learn More
1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1,10-fenantrolina se utiliza como agente quelante, utilizado como ligandos de nitrógeno bidentado en reacciones de tipo Heck como alternativa a los ligandos de fosfina. Se utiliza ampliamente como indicador de los reactivos de alquilitio y como inhibidor de las enzimas de metalopeptidasa. También se utiliza en las formulaciones de análisis en industrias de usuarios finales como las de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Phenanthroline |
| Punto de fusión | 116°C to 119°C |
| Punto de ebullición | >330°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 126461 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,7214 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,10-Phenanthroline, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthroline
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.