Learn More
1,10-Fenantrolina-5,6-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,10-Phenanthroline-5,6-dione is a Bifunctional quinone oxidant which, when used in conjunction with Zn2+ catalysts, is used to affect the aerobic oxidation of secondary amines to a variety of value added motifs, including indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1,10-fenantrolina-5,6-diona es un oxidante bifuncional de quinona que, combinado con catalizadores Zn2+, se utiliza para convertir la oxidación aeróbica de aminas secundarias en una variedad con motivos de valor añadido, en la que se incluyen indoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Phenanthroline-5,6-dione |
| Punto de fusión | 260°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.