Learn More
1,10-Fenantrolina-5,6-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525186 1 g 1 g
15535186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27318-90-7
Fórmula molecular C12H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00014473
Clave InChI KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina-5,6-diona
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Punto de fusión 257.0°C to 258.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2