Learn More
Hidrato de ácido 1,10-fenantrolina-2,9-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448477 0.25 g 0.25 g
11438477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18548.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57709-61-2 | C14H8N2O4 | 268.23 g/mol
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate is used to produce 1,10-phenanthroline-2,9-dicarbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 1,10-fenantrolina-2,9-dicarboxílico se utiliza para producir cloruro de 1,10-fenantrolina-2,9-dicarbonil.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57709-61-2
Fórmula molecular C14H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 268.23
Número MDL MFCD00209670
Clave InChI FXSVCROWUPWXBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 2,9-dicarboxy-1,10-phenanthroline, hydrate, acmc-20ap89, 1,10 phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid, pyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
PubChem CID 7567134
SMILES OC(=O)C1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C=C3)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Cantidad 0.25 g
Nombre IUPAC 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%