Learn More
1,10-fenantrolina-5-amina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Phenanthrolin-5-amine |
| CAS | 54258-41-2 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 5-Amino-1,10-phenanthroline, 5-Amino-o-phenanthroline, 5-Aminophenanthroline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2 |
| SMILES | Nc1cc2cccnc2c3ncccc13 |
| Nombre IUPAC | 1,10-fenantrolina-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0796 |