Learn More
1,10-Diyododecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419732 10 g 10 g
11429732 50 g 50 g
11439732 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419732 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10803.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16355-92-3 | C10H20I2 | 394.079 g/mol
1,10-Diiododecane is used as an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes and as a crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid. it is also used to produce decane at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-diyododecano se utiliza como agente alquilante en la síntesis de bis-criptofanos simétricos e insimétricos y como reactivo entrecruzado para el ácido policalacturónico tetrabutilamónico. También se utiliza para producir decano a temperatura 20 ° de C.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16355-92-3
Fórmula molecular C10H20I2
Peso molecular (g/mol) 394.079
Número MDL MFCD00001086
Clave InChI CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85378
Nombre IUPAC 1,10-diyododecano
SMILES C(CCCCCI)CCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Diiododecane
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 2.35
Punto de ebullición 197°C to 200°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1738614
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo decamethylene diiodide, decane, 1,10-diiodo, 1,10-diiododecan, pubchem3844, acmc-1btxk, decane,1,10-diiodo, 1,10-diiododecane
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.08
Porcentaje de pureza 97%