Learn More
1,10-diclorodecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Dichlorodecane |
| CAS | 2162-98-3 |
| Fórmula molecular | C10H20Cl2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 9484 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20Cl2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2 |
| SMILES | ClCCCCCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,10-diclorodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0942 |