Learn More
1,10-Diclorodecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750751 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10750751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255930250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Dichlorodecane
Nombre de nota 98%
CAS 2162-98-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.6°C
Color Incolora
Densidad 0.9990g/mL
Punto de ebullición 275.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H20Cl2
Fórmula lineal Cl(CH2)10Cl
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Número MDL MFCD00000957
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 522
Gravedad específica 0.999
Sinónimo decane, 1,10-dichloro, decamethylene dichloride, decane,10-dichloro, 1, 10-dichlorodecane, acmc-1cbxv, ksc202q6p, 1,10-dichlorodecane, 1,10-decamethylene dichloride
Información de solubilidad Solubility in water: 0.77g/L (20 c)
Clave InChI RBBNTRDPSVZESY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1,10-diclorodecano
Peso molecular (g/mol) 211.17
PubChem CID 75101
Viscosidad 4.72 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Dichlorodecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2