Learn More
1,10-Dibromodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419493 100 g 100 g
11429493 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12357.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
1,10-Dibromodecane is used as an alkylating agent and as synthetic organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-dibromodecano se utiliza como agente alquilante y como intermedio orgánico sintético.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en un área bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4101-68-2
Fórmula molecular C10H20Br2
Peso molecular (g/mol) 300.08
Número MDL MFCD00000222
Clave InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
Nombre IUPAC 1,10-dibromodecano
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Dibromodecane
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 1.34
Punto de ebullición 157°C to 159°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 100 g
Beilstein 506156
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.08
Porcentaje de pureza 97%