Learn More
1,10-Diaminodecano, TRC
Código de producto. 30376852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376852 250 mg -
30376541 1 g -
30378933 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493628250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-25-3
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.31
Sinónimo 1,10-Decamethylenediamine, 1,10-Decylenediamine, 1,10-Diamino-n-decane, 1,10-Diaminodecane, 1,6-Decanediamine, Decamethylenediamine, Fentamine HP 102, NCI 10400, NSC 10400
Nombre IUPAC decano-1,10-diamina
SMILES NCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Diaminodecane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1939