Learn More
1,10-Decanoditiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357526 25 g 25 g
11347526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11064.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-67-9 | C10H22S2 | 206.41 g/mol
1,10-Decanedithiol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-decanoditiol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-67-9
Fórmula molecular C10H22S2
Peso molecular (g/mol) 206.41
Número MDL MFCD00022095
Clave InChI UOQACRNTVQWTFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-decanedithiol, 1,10-dimercaptodecane, acmc-1bvry, 1,10-didecyl mercaptan, decamethylene dimercaptan
PubChem CID 14494
Nombre IUPAC decano-1,10-ditiol
SMILES SCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,10-Decanedithiol
Punto de fusión ∼17°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 171°C to 172°C (0.5 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.499
Cantidad 25 g
Número UN UN3334
Beilstein 1738606
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.41
Porcentaje de pureza 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Decanedithiol
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Decanedithiol
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.