Learn More
1,10-Decanoditiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347526 5 g 5 g
11357526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11064.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-67-9 | C10H22S2 | 206.41 g/mol
1,10-Decanedithiol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-decanoditiol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-67-9
Fórmula molecular C10H22S2
Peso molecular (g/mol) 206.41
Número MDL MFCD00022095
Clave InChI UOQACRNTVQWTFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-decanedithiol, 1,10-dimercaptodecane, acmc-1bvry, 1,10-didecyl mercaptan, decamethylene dimercaptan
PubChem CID 14494
Nombre IUPAC decano-1,10-ditiol
SMILES SCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Decanedithiol
Punto de fusión ∼17°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 171°C to 172°C (0.5 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1738606
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.41
Porcentaje de pureza 95%