Learn More
1,10-decanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Decanediol |
| CAS | 112-47-0 |
| Fórmula molecular | C10 H22 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | decano-1,10-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 174.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.162 |