Learn More
1,10-decanodiol, TRC
Código de producto. 30349970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349970 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30349970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226340100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Decanediol
CAS 112-47-0
Fórmula molecular C10 H22 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC decano-1,10-diol
Peso molecular (g/mol) 174.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.162