Learn More
1,10-Decanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572971 100 g Frasco de vidrio 100 g
10403515 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181041000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-47-0
Fórmula molecular C10H22O2
Peso molecular (g/mol) 174.28
Número MDL MFCD00004749
Clave InChI FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
Nombre IUPAC decano-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Decanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71°C to 75°C
Color Blanco
Punto de ebullición 297°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)10OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, II, 560
Índice Merck 15, 2853
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and warm ether,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Gránulos o copos y polvo