Learn More
1,10-Decanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421648 500 g 500 g
11411648 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13923.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.284 g/mol
1,10-Decanediol is an minor intermediate in the production of polyesters. It also used in essence, perfumes and in pharmaceuticals. The diacrylate is hydrophobic and used for flexible dental materials, radiation curable coatings, and for lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,10-decanodiol es un intermediario menor en la producción de poliésteres. También se utiliza en la creación de esencias, perfumes y en productos farmacéuticos. El diacrilato es hidrófobo y se utiliza en la fabricación de materiales dentales flexibles, recubrimientos curables por radiación y lentes.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua y éter de petróleo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-47-0
Fórmula molecular C10H22O2
Peso molecular (g/mol) 174.284
Número MDL MFCD00004749
Clave InChI FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
Nombre IUPAC decano-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Decanediol
Punto de fusión 71°C to 74°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 297°C
Temperatura de inflamación 152°C (306°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1698975
Índice Merck 14,2849
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water,petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.28
Porcentaje de pureza 97%