Learn More
Ácido 1,10-decanodioico-2,2,9,9-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decanedioic Acid-2,2,9,9-D4 |
| CAS | 339080-77-2 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H14 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Decanedioic-2,2,9,9-d4 acid (9 CI), Sebacic acid-d4, 1,8-Octanedicarboxylic Acid-1,1,8,8-d4, 1,10-Decanedioic-2,2,9,9-d4 acid, 1,10-Decanedioic-d4 Acid, Decanedioic Acid-2,2,9,9-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,9,9-tetradeuteriodecanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2722 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1456 g/mol |
| Mostrar más |