Learn More
Ácido 1,10-decanodicarboxílico, 99%
Código de producto. 10294130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10065903 100 g Frasco de plástico 100 g
10560361 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-23-2 | C₁₄H₂₂O₃| 230,3 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-23-2
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.3
Número MDL MFCD00002735
Clave InChI TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
Nombre IUPAC ácido dodecanodioico
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Decanedicarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 130°C
Color Blanco
Punto de ebullición 245°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2C(CH2)10CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, IV, 2126
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosidad 8.4 mPa.s (140°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Gránulos o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación