Learn More
1-[10-[2-(Dimetilamino)propil]fenotiazin-2-il-1-propanona (>90%), TRC
Código de producto. 30135907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135907 50 mg 50 miligramos
30011899 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47106550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362-29-8
Fórmula molecular C20 H24 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 340.48
Sinónimo 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone, (±)-Propiomazine, 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-1-propanone, 2-Propionyl-10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, Propiomazine, Propionylpromethazine, Wy 1359
Nombre IUPAC 1-[10-[2-(dimetilamino)propil]fenotiazina-2-il]propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionylpromethazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2OS/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1609