Learn More
1,1'-tiocarbonildiimidazol, TRC
Código de producto. 30456038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456038 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3444105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS 6160-65-2
Fórmula molecular C7 H6 N4 S
Cantidad 5 g
Sinónimo di-1H-Imidazol-1-ylmethanethione, 1,1'-Carbonothioylbis-1H-imidazole, ,'1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1,1'-(Thiocarbonyl)bis[imidazole], 1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1-(1H-Imidazol-1-ylcarbothioyl)-1H-imidazole, Diimidazol-1-ylmethanthione, N,N'-Thiocarbonyldiimidazole, NSC 141692, Thiocarbonylbisimidazole, Thiocarbonyldiimidazole, TCDI
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
SMILES S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanotiona
Peso molecular (g/mol) 178.214
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.031