Learn More
1,1'-Tiocarbonildiimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489487 250 g 250 g
11469487 10 g 10 g
11479487 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22008.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole is used as a reagent for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride. It is also used to deoxygenate carboxylic monosaccharide analogues. Further, it is a useful reagent involved in biochemical synthesis. In addition to this, it is used to prepare 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazole by reacting with 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1′-tiocarbonildiimidazol se utiliza como reactivo para la desoxigenación de alcoholes con hidruro de tributilestaño y dioles con hidruro de litio y aluminio. También se emplea para desoxigenar análogos de monosacáridos carboxílicos. Además, es un reactivo útil implicado en la síntesis bioquímica. Asimismo, se utiliza para preparar 1-[bis-(4-metoxi-fenil)-metil]-1H-imidazol por reacción con el 4,4′-dimetoxi-bencidrol.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, tolueno y diclorometano.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-65-2
Fórmula molecular C7H6N4S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD00005289
Clave InChI RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanotiona
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Punto de fusión 98°C to 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.95
Cantidad 250 g
Beilstein 609349
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in terahydrofuran,toluene and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico