Learn More
1,1'-Tiocarbonildiimidazol, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686372 10 g Frasco de vidrio 10 g
15750819 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168480100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-65-2
Fórmula molecular C7H6N4S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD00005289
Clave InChI RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanotiona
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 103.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1``-Thiocarbonyldiimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole)