Learn More
1,1'-Tiocarbonildi-2(1H)-piridona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433867 1 g 1 g
15443867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30087.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102368-13-8 | C11H8N2O2S | 232.26 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone is used in the preparation of thio-analogs of thioureas, sulforaphane and 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. It is involved in the preparation of norbiotinamine and its reactive derivatives such as isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1′-tiocarbonildi-2(1H)-piridona se utiliza en la preparación de tioanálogos de tioureas, sulforafano y 2-furan-2-il-3-hidroxi-6-isotiocianato-cromen-4-ona. También participa en la preparación de la norbiotinamina y sus derivados reactivos, como los isotiocianatos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102368-13-8
Fórmula molecular C11H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 232.26
Número MDL MFCD00075238
Clave InChI KXMMNJQMGILZDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 853162
Nombre IUPAC 1-(2-oxopiridina-1-carbotioil)piridin-2-ona
SMILES O=C1C=CC=CN1C(=S)N1C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Punto de fusión 163°C to 166°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.26
Porcentaje de pureza 95%