Learn More
1,1'-Tiobismetano-d3 (dimetilsulfuro-d6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-d6 sulfide |
| CAS | 926-09-0 |
| Fórmula molecular | C2 2H6 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Thiobismethane-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | trideuterio(trideuteriometilsulfanil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 68.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0567 |