Learn More
1,1'-Sulfonildiimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062142 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10062142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374780050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1'-Sulfonyldiimidazole
CAS 7189-69-7
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135.0°C to 137.0°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6N4O2S
Número MDL MFCD00015893
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1'-sulfonyldiimidazole, 1,1'-sulfonylbis 1h-imidazole, n,n'-sulfonyldiimidazole sdi, 1,1'-sulphonylbis-1h-imidazole, 1-1h-imidazole-1-sulfonyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,1'-sulfonylbis, n,n'-sulfuryldiimidazole, 1-imidazole-1-sulfonyl imidazole, 1,1-sulfonyldiimidazole
Clave InChI ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1-(1H-imidazole-1-sulfonyl)-1H-imidazole
Peso molecular (g/mol) 198.20
PubChem CID 81609
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1''-Sulfonyldiimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Sulphonylbis-1H-imidazole