Learn More
1,1'-sulfonilbis[2-(metiltio)etano], TRC
Código de producto. 30135945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135945 250 mg 250 miligramos
30138759 1 g 1 g
30003286 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699475250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137371-98-3
Fórmula molecular C6H14O2S3
Peso molecular (g/mol) 214.37
Sinónimo (Sulfonylbis(ethane-2,1-diyl))bis(methylsulfane)
Nombre IUPAC 1-metilsulfanil-2-(2-metilsulfanilsulfonil)etano
SMILES O=S(CCSC)(CCSC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane]
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2S3/c1-9-3-5-11(7,8)6-4-10-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0156