Learn More
1-(1-Pirenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15244764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15244764 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15244764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449290010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Pyrenyl)ethanol
CAS 65954-42-9
Punto de fusión 111.0°C to 113.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H14O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-1-pyrenyl ethanol, 1-hydroxyethylpyrene, alpha-methyl-1-pyrenemethanol, 1-1-hydroxyethyl pyrene, ccris 7293, 1-pyrenemethanol, alpha-methyl, 1-pyren-1-yl ethanol, 1-pyrenylethan-1-ol, 4-06-00-05012 beilstein handbook reference
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI LFCWFVPSUMBNQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1)O
Nombre IUPAC 1-piren-1-iletanol
Peso molecular (g/mol) 246.31
PubChem CID 119118
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación