Learn More
1,1'-[propiliminobis[(2-hidroxipropano-3,1-diil)oxi-2,1-fenileno]]bis(3-fenilpropan-1-ona), Mikromol™
Descripción
1,1'-[propiliminobis[(2-hidroxipropano-3,1-diil)oxi-2,1-fenileno]]bis(3-fenilpropan-1-ona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 1346603-80-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C39H45NO6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,1’-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone EP Impurity G, Propafenone BP Related Compound G |
| SMILES | O=C(CCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2OCC(O)CN(CCC)CC(O)COC3=C(C(CCC4=CC=CC=C4)=O)C=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 623.78 |
| Cantidad | 25 mg |