Learn More
1-(1-Fenilpropan-2-il)-1H-pirol-2-carboxílico (>90%), TRC
Código de producto. 30009344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009344 10 mg 10 miligramos
30008593 50 mg 50 miligramos
30004227 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB52255810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1432680-68-6
Fórmula molecular C14 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 229.27
Sinónimo 1-(1-Methyl-2-phenylethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-(1-metil-2-fenil-etil)pirol-2-carboxílico ácido
SMILES CC(Cc1ccccc1)n2cccc2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1103