Learn More
Clorhidrato de éster propílico del ácido 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7036-61-5 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, (±)-1-(alpha-Methylbenzyl)-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, NSC 167725, Propyl 1-(1-Phenylethyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, Propyl 1-(alpha-Methylbenzyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, R 7464, dl-1-(1-Phenylethyl)-5-(propoxycarbonyl)imidazole Hydrochloride, Propoxate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O2.ClH/c1-3-9-19-15(18)14-10-16-11-17(14)12(2)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,10-12H,3,9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | propil 3-(1-feniletil)imidazol-4-carboxilato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 294.777 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.114 |