Learn More
1,1'-(Oxidimetanodiil)bis(2,4-diclorobenceno) (Éter bis-(2,4-diclorobencílico)), Mikromol™
Código de producto. 17913136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913136 25 mg 25 miligramos
17942586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17913136 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0739.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-diclorobenceno) (Éter bis-(2,4-diclorobencílico))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether)
CAS 207974-13-8
Nombres de analitos o componentes 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl4O/c15-11-3-1-9(13(17)5-11)7-19-8-10-2-4-12(16)6-14(10)18/h1-6H,7-8H2
SMILES Clc1ccc(COCc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-[(2,4-diclorofenil)metoximetil]benceno
Peso molecular (g/mol) 336.04
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.9486 g/mol