Learn More
1,1'-oxibis[3-(naftalen-1-iloxi)propan-2-ol], Mikromol™
Código de producto. 30050405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050405 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050405 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0043.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1'-oxibis[3-(naftalen-1-iloxi)propan-2-ol]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
CAS 1236367-67-1
Nombres de analitos o componentes 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H26 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26O5/c27-21(17-30-25-13-5-9-19-7-1-3-11-23(19)25)15-29-16-22(28)18-31-26-14-6-10-20-8-2-4-12-24(20)26/h1-14,21-22,27-28H,15-18H2
SMILES OC(COCC(O)COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-3-naftalen-1-iloxipropoxi)-3-naftalen-1-iloxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 418.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.178 g/mol