Learn More
1,1'-Oxibis(3,3,3-trifluoro-1-propanol) hemihidrato, 96 %
Código de producto. 15449265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449265 5 g 5 g
15439265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51690.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936107-87-8
Fórmula molecular C6H8F6O3
Peso molecular (g/mol) 242.12
Número MDL MFCD22989348
Clave InChI MBQFJCIIFZJMTG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoropropionaldehyde hemihydrate, 1,1'-oxybis 3,3,3-trifluoro-1-propanol hemihydrate
PubChem CID 16222109
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-1-(3,3,3-trifluoro-1-hidroxipropoxi)propan-1-ol
SMILES OC(CC(F)(F)F)OC(O)CC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Oxybis(3,3,3-trifluoro-1-propanol) hemihydrate
Fórmula lineal [CF3CH2CH(OH)]2O·0.5H2O
Cantidad 5 g
Número UN UN1988
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.12 (242.12 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%