Learn More
1-[(1-Oxopentil)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenilo]-4-il]metil]-ciclopentanecarboxamida, TRC
Código de producto. 18010810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010810 5 mg 5 miligramos
18093600 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18010810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8599805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 748812-53-5
Fórmula molecular C25 H30 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 446.54
Sinónimo 1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Imp. A (EP), Irbesartan Related Compound A (USP), 1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanecarboxamide
Nombre IUPAC 1-(pentanoilamino)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]ciclopentano-1-carboxamida
SMILES CCCCC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)NCc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.243